5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500031-10G OR500031-1G OR500031-5G
APOSOR500031-10GEA 0 EUR
APOSOR500031-10G APOSOR500031-1G APOSOR500031-5G
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27988163
Núm. CAS: 1449693-24-6