6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500032-100MG OR500032-250MG
APOSOR500032-100MGEA 81.2 EUR
APOSOR500032-100MG APOSOR500032-250MG
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16249550
Núm. CAS: 681246-49-1