4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500035-100MG OR500035-250MG
APOSOR500035-100MGEA 63.8 EUR
APOSOR500035-100MG APOSOR500035-250MG
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24556140
Núm. CAS: 59514-93-1