7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500036-100MG OR500036-250MG
APOSOR500036-100MGEA 114 EUR
APOSOR500036-100MG APOSOR500036-250MG
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₇H₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834589
Núm. CAS: 929074-44-2