3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500038-1G OR500038-250MG
APOSOR500038-1GEA 115 EUR
APOSOR500038-1G APOSOR500038-250MG
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one
Formula: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22548037
Núm. CAS: 1375301-90-8