6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
OR500039-100MG OR500039-250MG
APOSOR500039-100MGEA 195 EUR
APOSOR500039-100MG APOSOR500039-250MG
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
MW: 177.672 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28894400
Núm. CAS: 1956322-51-2