4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50625-1G OR50625-250MG
APOSOR50625-1GEA 0 EUR
APOSOR50625-1G APOSOR50625-250MG
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Formula: C₉H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26520854
Núm. CAS: 93273-64-4