5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR50906-1G
OR50906-250MG
OR50906-5G
APOSOR50906-1GEA
511
EUR
APOSOR50906-1G
APOSOR50906-250MG
APOSOR50906-5G
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formula:
C₉H₁₄O MW: 138,207 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24691569 Núm. CAS: 88105-44-6 UN: 1993 ADR: 3,III |