Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR50907-10G OR50907-1G OR50907-5G
APOSOR50907-10GEA 328 EUR
APOSOR50907-10G APOSOR50907-1G APOSOR50907-5G
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate
Formula: C₁₂H₁₂BrClO₄
MW: 335,578 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12407164
Núm. CAS: 340148-60-9