Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50927-100MG OR50927-1G OR50927-250MG
APOSOR50927-100MGEA 27.7 EUR
APOSOR50927-100MG APOSOR50927-1G APOSOR50927-250MG
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,053 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398740
Núm. CAS: 1261653-43-3