2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50930-1G OR50930-5G OR50930-25G
APOSOR50930-1GEA 50.9 EUR
APOSOR50930-1G APOSOR50930-5G APOSOR50930-25G
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100652
Núm. CAS: 66092-62-4