XPhos Pd G1
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50938-100MG OR50938-1G OR50938-250MG
APOSOR50938-100MGEA 116 EUR
APOSOR50938-100MG APOSOR50938-1G APOSOR50938-250MG
XPhos Pd G1
XPhos Pd G1
Formula: C₃₃H₄₉P·C₈H₁₀ClNPd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194128
Núm. CAS: 1028206-56-5