2-(Methylamino)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-N-methylaniline
OR5095-5G
APOSOR5095-5GEA 92.8 EUR
APOSOR5095-5G
2-(Methylamino)phenol
2-(Methylamino)phenol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Pto. de fusión: 89…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462180
Núm. CAS: 611-24-5
EINECS: 210-263-5