3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR5097-25G OR5097-5G
APOSOR5097-25GEA 203 EUR
APOSOR5097-25G APOSOR5097-5G
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,147 g/mol
Pto. de fusión: 82…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00748831
Núm. CAS: 21892-80-8