3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50970-1G OR50970-25G OR50970-5G
APOSOR50970-1GEA 546 EUR
APOSOR50970-1G APOSOR50970-25G APOSOR50970-5G
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Formula: C₁₃H₉Br₂N
MW: 339,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218274
Núm. CAS: 58246-82-5