4-Bromo-2-phenylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-[1,1'-biphenyl]-2-amine
OR50982-1G OR50982-250MG OR50982-5G
APOSOR50982-1GEA 478 EUR
APOSOR50982-1G APOSOR50982-250MG APOSOR50982-5G
4-Bromo-2-phenylaniline 95%
4-Bromo-2-phenylaniline
Formula: C₁₂H₁₀BrN
MW: 248.119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09754386
Núm. CAS: 5455-13-0