8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50985-1G OR50985-250MG
APOSOR50985-1GEA 633 EUR
APOSOR50985-1G APOSOR50985-250MG
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Formula: C₅H₃BrN₄O
MW: 215,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317991
Núm. CAS: 56046-36-7