5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50986-1G OR50986-250MG
APOSOR50986-1GEA 422 EUR
APOSOR50986-1G APOSOR50986-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107212
Núm. CAS: 842136-27-0