4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR50987-1G
OR50987-250MG
APOSOR50987-1GEA
647
EUR
APOSOR50987-1G
APOSOR50987-250MG
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride
Formula:
C₁₁H₁₄ClNO₃S MW: 275,752 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09971327 Núm. CAS: 438191-85-6 UN: 1759 ADR: 8,III |