5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50988-100MG OR50988-1G OR50988-250MG
APOSOR50988-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR50988-100MG APOSOR50988-1G APOSOR50988-250MG
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03206465
Núm. CAS: 22908-28-7