Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzyl bromide, Methyl 2-(4-(bromomethyl)phenyl)acetate, 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 142 EUR
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,097 g/mol
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783030
Núm. CAS: 7398-42-7
UN: 1759
ADR: 8,III