5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50990-1G OR50990-250MG OR50990-5G
APOSOR50990-1GEA 139 EUR
APOSOR50990-1G APOSOR50990-250MG APOSOR50990-5G
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01096363
Núm. CAS: 124840-61-5