3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50991-1G OR50991-250MG
APOSOR50991-1GEA 719 EUR
APOSOR50991-1G APOSOR50991-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392318
Núm. CAS: 400629-31-4