3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50992-1G OR50992-250MG OR50992-5G
APOSOR50992-1GEA 261 EUR
APOSOR50992-1G APOSOR50992-250MG APOSOR50992-5G
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848704
Núm. CAS: 90004-95-8