(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR51000-100MG
OR51000-1G
OR51000-250MG
APOSOR51000-100MGEA
58
EUR
APOSOR51000-100MG
APOSOR51000-1G
APOSOR51000-250MG
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Formula:
C₈H₈Cl₂O MW: 191,055 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09863568 Núm. CAS: 178460-80-5 |