Dibenzofuran-2-ylboronic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dibenzo[b,d]furan-2-ylboronic acid
OR51007-25G
APOSOR51007-25GEA 105 EUR
APOSOR51007-25G
Dibenzofuran-2-ylboronic acid 99%
Dibenzofuran-2-ylboronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₃
MW: 212,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11183307
Núm. CAS: 402936-15-6