5-Bromopyridazin-4-ol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR510142-100MG OR510142-250MG OR510142-1G
APOSOR510142-100MGEA 230 EUR
APOSOR510142-100MG APOSOR510142-250MG APOSOR510142-1G
5-Bromopyridazin-4-ol ≥98%
5-Bromopyridazin-4-ol
Formula: C₄H₃BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28650545
Núm. CAS: 1784428-43-8