(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)boronic acid
OR51018-5G
APOSOR51018-5GEA 65.4 EUR
APOSOR51018-5G
(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid 99%
(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid
Formula: C₂₅H₁₉BO₂
MW: 362,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29077672
Núm. CAS: 1224976-40-2