N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N1,N1'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl)bis(N4-(naphthalen-1-yl)-N1,N4-diphenylbenzene-1,4-diamine)
OR51022-5G
APOSOR51022-5GEA 66.7 EUR
APOSOR51022-5G
N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine 99%
N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine
Formula: C₆₈H₅₀N₄
MW: 923,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135499
Núm. CAS: 209980-47-2