4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bis(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)amine
OR51024-5G
APOSOR51024-5GEA 50.9 EUR
APOSOR51024-5G
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline 98%
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline
Formula: C₃₂H₂₃N
MW: 421,532 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30478542
Núm. CAS: 1446448-94-7