1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51030-1G OR51030-5G
APOSOR51030-1GEA 87 EUR
APOSOR51030-1G APOSOR51030-5G
1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone 98%
1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone
Formula: C₂₄H₁₆O
MW: 320,383 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30592343
Núm. CAS: 139111-43-6