Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51187-1G OR51187-250MG
APOSOR51187-1GEA 74.1 EUR
APOSOR51187-1G APOSOR51187-250MG
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,592 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13189670
Núm. CAS: 1125632-11-2