2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51189-1G OR51189-250MG
APOSOR51189-1GEA 1200 EUR
APOSOR51189-1G APOSOR51189-250MG
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24395542
Núm. CAS: 106020-70-6