2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51344-1G OR51344-250MG
APOSOR51344-1GEA 1090 EUR
APOSOR51344-1G APOSOR51344-250MG
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17000076
Núm. CAS: 1243282-67-8