1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51360-1G OR51360-5G
APOSOR51360-1GEA 116 EUR
APOSOR51360-1G APOSOR51360-5G
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₅H₅N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191739
Núm. CAS: 937046-97-4