3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR51556-1G OR51556-250MG
APOSOR51556-1GEA 864 EUR
APOSOR51556-1G APOSOR51556-250MG
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₀O
MW: 206,239 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02736017
Núm. CAS: 115021-39-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR