5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51557-1G OR51557-250MG
APOSOR51557-1GEA 719 EUR
APOSOR51557-1G APOSOR51557-250MG
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄BrN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32689343
Núm. CAS: 2514952-92-0