4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51724-1G OR51724-5G
APOSOR51724-1GEA 364 EUR
APOSOR51724-1G APOSOR51724-5G
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₉H₇N₃O₃
MW: 205.17 g/mol
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00724165
Núm. CAS: 29289-18-7