2-Ethoxy-3-hydroxypyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR51768-1G OR51768-500MG
APOSOR51768-1GEA 121 EUR
APOSOR51768-1G APOSOR51768-500MG
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750035
Núm. CAS: 188670-05-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR