4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Helidaminic acid, 2,6-Dicarboxy-4-hydroxypyridine, 4-Hydroxydipicolinic acid
OR51769-25G
OR51769-5G
OR51769-1G
APOSOR51769-25GEA
136
EUR
APOSOR51769-25G
APOSOR51769-5G
APOSOR51769-1G
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formula:
C₇H₅NO₅ MW: 183,118 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066478 Núm. CAS: 499-51-4 |