Ethyl 5-hydroxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Ethoxycarbonyl)-5-hydroxypyridine, Ethyl 5-hydroxypyridine-3-carboxylate
OR51770-1G OR51770-250MG
APOSOR51770-1GEA 43.5 EUR
APOSOR51770-1G APOSOR51770-250MG
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00510027
Núm. CAS: 59288-38-9