2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Aminomethyl)pyridin-3-ol hydrochloride, (5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
OR51778-1G OR51778-250MG
APOSOR51778-1GEA 219 EUR
APOSOR51778-1G APOSOR51778-250MG
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂O·ClH
MW: 160,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214179
Núm. CAS: 1276056-66-6