5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51785-1G OR51785-250MG
APOSOR51785-1GEA 326 EUR
APOSOR51785-1G APOSOR51785-250MG
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977447
Núm. CAS: 859538-76-4