trans-2,6-Dimethylmorpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR51786-1G OR51786-250MG
APOSOR51786-1GEA 227 EUR
APOSOR51786-1G APOSOR51786-250MG
trans-2,6-Dimethylmorpholine
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09953181
Núm. CAS: 6485-45-6
UN: 1760
ADR: 8,III