(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51787-250MG OR51787-1G
APOSOR51787-250MGEA 162 EUR
APOSOR51787-250MG APOSOR51787-1G
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18250270
Núm. CAS: 171753-74-5