2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51798-1G OR51798-5G
APOSOR51798-1GEA 142 EUR
APOSOR51798-1G APOSOR51798-5G
2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
2-Bromo-5-ethynylthiophene
Formula: C₆H₃BrS
MW: 187.057 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08703509
Núm. CAS: 105995-73-1