2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51799-1G OR51799-250MG OR51799-5G
APOSOR51799-1GEA 114 EUR
APOSOR51799-1G APOSOR51799-250MG APOSOR51799-5G
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD24719347
Núm. CAS: 911817-98-6