3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51800-1G OR51800-5G
APOSOR51800-1GEA 105 EUR
APOSOR51800-1G APOSOR51800-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056873
Núm. CAS: 139194-79-9