2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Iodo-6-methylphenyl)methanol, (6-Iodo-o-tolyl)methanol
OR51813-1G OR51813-250MG OR51813-5G
APOSOR51813-1GEA 288 EUR
APOSOR51813-1G APOSOR51813-250MG APOSOR51813-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉IO
MW: 248,061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397812
Núm. CAS: 1261794-19-7