4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51819-1G OR51819-5G OR51819-10G
APOSOR51819-1GEA 87 EUR
APOSOR51819-1G APOSOR51819-5G APOSOR51819-10G
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Formula: C₅H₇N₃O₃
MW: 157,127 g/mol
Pto. Ebullición: 360,6 °C
Pto. de inflamación: 171,9 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02932731
Núm. CAS: 1075-59-8